Key Documents
GF56787036
Polymethylpentene
TPX®, granule, 3 mm nominal granule size, weight 200 g, grade mx001
Synonim(y):
ME316310
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Postać
granular
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 567-870-36
masa
200 g
nominalna wielkość granulek
3 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)