Key Documents
GF15225331
Polymethylpentene
TPX®, film, thickness 0.125 mm, L 1 m
Synonim(y):
ME311100
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Postać
film
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 152-253-31
Długość
1 m
grubość
0.125 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.