GF67484155
Boron carbide-hot-pressed
rod, 6.0 mm diameter, length 100 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 674-841-55
Długość
100 mm
średnica
6.0 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)