Kluczowe dokumenty
GF98546990
Platinum
mesh, size 20 × 20 mm, size 0.25 mm, wire diameter 0.06 mm
Synonim(y):
PT008710
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Pt
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141734
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
mesh
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 985-469-90
rezystywność
10.6 μΩ-cm, 20°C
rozmiar
0.25 mm
20 × 20 mm
bp
3827 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
gęstość
21.45 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Pt]
InChI
1S/Pt
Klucz InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF98546990-1EA | 4061821091406 |
GF98546990-2EA | 4061821091413 |
GF98546990-5EA | 4061821091420 |