Kluczowe dokumenty
GF12748608
Boron carbide
granule, 5 mm nominal granule size, weight 500 g
Synonim(y):
B 626300
About This Item
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Formularz
granular
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 127-486-08
masa
500 g
nominalna wielkość granulek
5 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)