Merck
GF84958475
Boron carbide-hot-pressed
sheet, thickness 1.0 mm, size 25 × 25 mm
Synonim(y):
B 613205
About This Item
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Postać
sheet
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 849-584-75
rozmiar
25 × 25 mm
grubość
1.0 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com