Merck
GF65911215
Bismuth
foil, thickness 0.03 mm, size 50 × 50 mm, purity 99.97%
Synonim(y):
BI000170
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Bi
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.98
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141706
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
ciśnienie pary
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Próba
99.97%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 659-112-15
rezystywność
129 μΩ-cm, 20°C
rozmiar
50 × 50 mm
grubość
0.03 mm
bp
1560 °C (lit.)
mp
271 °C (lit.)
gęstość
9.8 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Bi]
InChI
1S/Bi
Klucz InChI
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)