Kluczowe dokumenty
GF65001440
Ruthenium
Ruthenium, pellets, 5g, max. size 10mm, 99.9%
Synonim(y):
Ruthenium, RU006100
About This Item
Polecane produkty
Próba
99.9%
Formularz
pellets
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 650-014-40
rezystywność
7.1 μΩ-cm, 0°C
wielkość cząstki
10 mm (maximum)
bp
3900 °C (lit.)
mp
2310 °C (lit.)
gęstość
12.45 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Ru]
InChI
1S/Ru
Klucz InChI
KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)