Kluczowe dokumenty
GF58059120
Ruthenium
Ruthenium, foil, 25x25mm, thickness 1.0mm, 99.9%
Synonim(y):
Ruthenium, RU000220
About This Item
Polecane produkty
Próba
99.9%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 580-591-20
rezystywność
7.1 μΩ-cm, 0°C
rozmiar × grubość
25x25 mm × 1.0 mm
bp
3900 °C (lit.)
mp
2310 °C (lit.)
gęstość
12.45 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Ru]
InChI
1S/Ru
Klucz InChI
KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)