Merck
GF17541086
Ruthenium
lump, 10 mm max. lump size, weight 2.5 g, purity 99.9%
Synonim(y):
RU006101
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Ru
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
101.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141739
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99.9%
Formularz
lumps
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 175-410-86
rezystywność
7.1 μΩ-cm, 0°C
masa
2.5 g
maks. wielkość bryłki
10 mm
bp
3900 °C (lit.)
mp
2310 °C (lit.)
gęstość
12.45 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Ru]
InChI
1S/Ru
Klucz InChI
KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)