Key Documents
GF63894145
Tungsten boride
powder, 45 max. part. size (micron), weight 100 g, purity 99%
Synonim(y):
W 506010
About This Item
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Próba
99%
Postać
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 638-941-45
masa
100 g
maks. wielk. cząst.
45 (micron)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)