Key Documents
GF46016007
Tungsten boride
powder, max. particle size 45 micron, weight 500 g, purity 99%
Synonim(y):
W 506010
About This Item
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Próba
99%
Postać
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 460-160-07
masa
500 g
maks. wielk. cząst.
45 μm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)