GF61158393
Silicon nitride
powder, 10 max. part. size (micron), weight 50 g, condition alpha si3n4 (85% minimum)
Synonim(y):
SI536020
About This Item
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Próba
≥85%
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 611-583-93
masa
50 g
maks. wielk. cząst.
10 (micron)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF61158393-1EA | 4061821159489 |