Key Documents
GF34902109
Carbon
foil, 10x10mm, thickness 2.0mm, hOpg
Synonim(y):
Activated charcoal, C 000620, Charcoal activated
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Postać
foil
temp. samozapłonu
842 °F
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 349-021-09
rezystywność
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
rozmiar × grubość
10 × 10 mm × 2.0 mm
mp
3550 °C (lit.)
ciąg SMILES
[C]
InChI
1S/C
Klucz InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)