Kluczowe dokumenty
GF57527219
Germanium
rod, 25mm, diameter 2.0mm, polycrystalline, n-type, 99.999%
Synonim(y):
Germanium, GE007910
About This Item
Polecane produkty
Próba
99.999%
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 575-272-19
rezystywność
53 Ω-cm, 20°C
dł. × śr.
25 mm × 2.0 mm
bp
2830 °C (lit.)
mp
937 °C (lit.)
gęstość
5.35 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Ge]
InChI
1S/Ge
Klucz InChI
GNPVGFCGXDBREM-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)