Kluczowe dokumenty
SAMP2BHNB
Millipore
Samplicity G2 Starter Bundle (Bold Blue) with 0.45 µm Millex-HN Filters
About This Item
Kod UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Materiały
polypropylene (with polyester and silicone components )
sterylność
non-sterile
Właściwości
hydrophilic
metody
analytical sample preparation: suitable
membrana śr.
33 mm
rozmiar
≤2 mL , limited by vial volume
wielkość porów
0.45 μm
Opakowanie
non sterile
Komponenty
SAMPLICITY® G2 system, Millex®-HN Filters, easy fill funnels
Inne uwagi
Compatible with Aqueous basic media or Organic solvents
Informacje prawne
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAMPLICITY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
For general laboratory use only