Merck
609951
Sigma-Aldrich
Silicon dioxide-18O2
95 atom % 18O
About This Item
Wzór liniowy:
Si18O2
Masa cząsteczkowa:
64.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
11101527
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
95 atom % 18O
Postać
solid
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
[18O]=[Si]=[18O]
InChI
1S/O2Si/c1-3-2/i1+2,2+2
Klucz InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-XPULMUKRSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.