Merck
GF57343204
Samarium
lump, 25 mm max. lump size, weight 50 g, purity 99.9%
Synonim(y):
SM006100
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Sm
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.36
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141612
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99.9%
Postać
lumps
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 573-432-04
rezystywność
91.4 μΩ-cm, 0°C
masa
50 g
maks. wielkość bryłki
25 mm
tw
1794 °C (lit.)
mp
1074 °C (lit.)
gęstość
7.47 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Sm]
InChI
1S/Sm
Klucz InChI
KZUNJOHGWZRPMI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Water-react 3
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)