Kluczowe dokumenty
GF98883848
Samarium
rod, 100mm, diameter 6.35mm, cast, 99%
Synonim(y):
Samarium, SM007910
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥99%
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 988-838-48
rezystywność
91.4 μΩ-cm, 0°C
bp
1794 °C (lit.)
mp
1074 °C (lit.)
gęstość
7.47 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Sm]
InChI
1S/Sm
Klucz InChI
KZUNJOHGWZRPMI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Water-react 3
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)