Key Documents
GF52622704
Polymethylpentene
TPX®, film, thickness 0.25 mm, L 5 m
Synonim(y):
ME311150
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Postać
film
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 526-227-04
Długość
5 m
grubość
0.25 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.