Kluczowe dokumenty
GF49268526
Nickel
tube, 5mm, outside diameter 0.8mm, inside diameter 0.5mm, wall thickness 0.15mm, hard, 99.5%
Synonim(y):
Nickel, NI007171
About This Item
Polecane produkty
Próba
99.5%
Formularz
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 492-685-26
rezystywność
6.97 μΩ-cm, 20°C
dł. × grubość ścianki
5 mm × 0.15 mm
śr. zewn. × śr. wewn.
0.8 mm × 0.5 mm
bp
2732 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
gęstość
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Ni]
InChI
1S/Ni
Klucz InChI
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF49268526-100EA | 4061829592356 |
GF49268526-10EA | 4061829455224 |
GF49268526-20EA | 4061829526771 |
GF49268526-50EA | 4061829569273 |