DWK217218602
Duran® Round Bottom Flask
narrow-mouth neck, WITH BEADED AND REINFORCED RIM
Synonim(y):
217218602
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
narrow-mouth neck
round bottom
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 217218602
pojemność
10000 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Naczynia brzuszne nazywane są w laboratorium kolbami i, oprócz zlewek, są innymi powszechnie stosowanymi naczyniami. Są one używane np. do destylacji lub podgrzewania cieczy. Kolby są dostępne w różnych wersjach: z wąską i szeroką szyjką, z lub bez szlifowanego złącza, jako kolby okrągłe lub z płaskim dnem. W zależności od zastosowania wybierana jest wymagana kolba z określonymi komponentami.
Zastosowanie
Równomierny rozkład grubości ścianek sprawia, że kolby te są idealne do zastosowań grzewczych. Rozmiary 2000, 3000, 5000 ml nie są zgodne z DIN EN ISO, rozmiary 12000 ml i 20000 ml nie są zgodne z DIN ISO, ale są zgodne z ASTM E1403 Boro 3.3.
Cechy i korzyści
Geometria umożliwia bardzo równomierne nagrzewanie. Wypalanie,
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)