Z549940
Aldrich® jacketed three-neck flask
full jacket, capacity 12,000 mL, center joint: ST/NS 45/50
Synonim(y):
boiling flask, flask round, flask round bottom
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
round bottom
three-neck
three-neck flask
Połączenie
center joint: ST/NS45/50
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Standard Taper Joint
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
pojemność
12,000 mL
Opis ogólny
Features:
- Eliminates dead space for complete stirring of flask contents
- Allows for complete draining without breaking down flask set-up
- Liquid cooled or heated with liquid or steam
- 24/40 side joints
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)