Kluczowe dokumenty
DWK217217306
Duran® Round Bottom Flask
narrow-mouth neck, WITH BEADED RIM
Synonim(y):
217217306
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
narrow-mouth neck
round bottom
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 217217306
pojemność
5000 mL
Zastosowanie
Równomierny rozkład grubości ścianek sprawia, że kolby te są idealne do zastosowań grzewczych. Rozmiary 2000, 3000, 5000 ml nie są zgodne z DIN EN ISO, rozmiary 12000 i 20000 nie są zgodne z DIN ISO, są zgodne z ASTM E 1403 Boro 3.3.
Cechy i korzyści
Geometria umożliwia bardzo równomierne nagrzewanie. Wypalanie,
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)