DWK217219101
Duran® Round Bottom Flask
narrow-mouth neck, WITH BEADED AND REINFORCED RIM
Synonim(y):
217219101
About This Item
Polecane produkty
Materiały
narrow-mouth neck
round bottom
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 217219101
pojemność
20000 mL
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Uniform wall thickness distribution makes these flasks ideal for heating applications. Heating Size 2000, 3000, 5000 ml non-DIN EN ISO size., sizes 12000 ml and 20000 ml not DIN ISO but they are ASTM E1403 Boro 3.3
Cechy i korzyści
The geometry permits very uniform heating. Fired-on,
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)