GF92980266
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), monofilament, diam. 0.1 mm, L 50 m
Synonim(y):
ES305910
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
monofilament
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 929-802-66
Długość
50 m
Średnica
0.1 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF92980266-1EA | 4061825090863 |