Kluczowe dokumenty
GF42826541
Yttrium oxide
sheet, thickness 3.0 mm, 10 mm diameter
Synonim(y):
Y 603030
About This Item
Kod UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.23
Formularz
sheet
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 428-265-41
Średnica
10 mm
grubość
3.0 mm
średnica
10 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)