GF42544694
Aluminum nitride
powder, mean particle size (fsss) 1.4 micron, weight 200 g, purity 99.5+%
Synonim(y):
AL646010
About This Item
Kod UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Próba
≥99.5%
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 425-446-94
masa
200 g
średnia wielkość cząstek
1.4 μm (FSSR)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF42544694-1EA | 4061821169471 |