Kluczowe dokumenty
GF41758982
Aluminum
microfoil, disks, 10mm, thinness 1.0μm, specific density 269.9μg/cm2, permanent mylar 3.5μm support, 99.999%
Synonim(y):
Aluminum, AL004850
About This Item
Polecane produkty
Próba
99.999%
Formularz
foil
temp. samozapłonu
1400 °F
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 417-589-82
rezystywność
2.6548 μΩ-cm
śr. × grubość
10 mm × 1.0 μm
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
gęstość
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Al]
InChI
1S/Al
Klucz InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)