Merck
GF35288253
Tantalum
crucible, cylindrical, length 1 pcs, outside diameter 47mm
Synonim(y):
TA008635, Ta
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Ta
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.95
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41122203
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
ciśnienie pary
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
temp. samozapłonu
572 °F
opakowanie
pkg of 1
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 352-882-53
rezystywność
13.5 μΩ-cm, 20°C
bp
5425 °C (lit.)
mp
2996 °C (lit.)
gęstość
16.69 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Ta]
InChI
1S/Ta
Klucz InChI
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)