Key Documents
GF04318747
Polyimide
(PI), tube, outside diameter 5.0mm, L 100 mm, wall thickness 0.075 mm
Synonim(y):
IM307500
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Postać
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 043-187-47
Długość
100 mm
grubość ścianki
0.075 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)