Kluczowe dokumenty
GF17675916
Polyimide
(PI), tube, outside diameter 5.0mm, L 500 mm, wall thickness 0.075 mm
Synonim(y):
IM307500
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Formularz
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 176-759-16
Długość
500 mm
grubość ścianki
0.075 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)