Kluczowe dokumenty
SAB2702210
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TET3 antibody produced in mouse
clone GT859, affinity isolated antibody
Synonim(y):
hCG_40738
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
GT859, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
179kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1mg/mL
metody
western blot: 1:1000-1:10000
izotyp
IgG2a
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TET3(200424)
Immunogen
Recombinant protein encompassing a sequence within the C-terminus region of human TET3.
Zastosowanie
Suggested starting dilutions are as follows: WB: 1:1000-1:10000. Not yet tested in other applications. Optimal working dilutions should be determined experimentally by the end user.
Działania biochem./fizjol.
Members of the ten-eleven translocation (TET) gene family, including TET3, play a role in the DNA methylation process (Langemeijer et al., 2009 [PubMed 19923888]).[supplied by OMIM]
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Inne uwagi
Purification: Affinity purified by Protein G
Postać fizyczna
Phosphate-buffered saline, no preservative added.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1