GF30544703
Constantan- resistance alloy
foil, Cu 55%/Ni 45%, thickness 0.005 mm, length 0.2 m, temper as rolled
Synonim(y):
CU040200
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 305-447-03
Długość
0.2 m
grubość
0.005 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF30544703-1EA | 4061821146274 |