Kluczowe dokumenty
GF71917702
Nickel-zirconium alloy, Ni70Zr30
powder, 150micron max. particle size, alloy pre-cursor, 50g
Synonim(y):
NJ096010
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 719-177-02
masa
50 g
maks. wielk. cząst.
150 μm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)