GF14148187
Constantan- resistance alloy
foil, Cu 55%/Ni 45%, thickness 0.2 mm, size 100 × 100 mm, temper as rolled
Synonim(y):
CU040300
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 141-481-87
rozmiar
100 × 100 mm
grubość
0.2 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF14148187-2EA | 4061821123718 |
GF14148187-5EA | |
GF14148187-10EA | |
GF14148187-1EA | 4061821123701 |
GF14148187-3EA | 4061821123725 |