Kluczowe dokumenty
GF27361313
Silver/Copper
powder, Ag 72%/Cu 28%, max. particle size 45 micron, weight 200 g
Synonim(y):
AG066015
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Postać
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 273-613-13
masa
200 g
maks. wielk. cząst.
45 μm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)