Key Documents
GF25182042
Platinum/Iridium
wire, Pt 70%/Ir 30%, 0.05 mm diameter, length 2 m, temper as drawn
Synonim(y):
PT055121
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Postać
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 251-820-42
Długość
2 m
średnica
0.05 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)