Kluczowe dokumenty
DWK217411702
Duran® Round Bottom Flask
wide neck, WITH BEADED RIM
Synonim(y):
217411702
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
round bottom
wide neck
opakowanie
pkg of 10 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 217411702
pojemność
50 mL
Zastosowanie
Uniform wall thickness distribution makes these flasks ideal for heating applications. Heating Size 2000, 3000, 5000 ml non-DIN EN ISO size., Boro 3.3
Cechy i korzyści
The geometry permits very uniform heating. Fired-on, The wide neck enables easy filling and cleaning;
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)