Key Documents
Z641812
Schott® tube connectors
bent
Synonim(y):
292470504
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Materiały
polypropylene
producent / nazwa handlowa
Schott 29 247 05
dostępność
available only in EU
wąż śr. zewn. × śr. wewn.
8 mm × 4 mm
Opis ogólny
For screw-cap with aperture GL14. With silicone rubber seal.
Informacje prawne
Schott is a registered trademark of Schott AG