Kluczowe dokumenty
GF20882538
Stainless Steel - AISI 302 alloy, FeCr18Ni8
foil, 100 x 100mm, 0.1mm thickness, hard
Synonim(y):
FE200270
About This Item
Kod UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Formularz
foil (temper hard)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 208-825-38
rozmiar × grubość
100 mm × 100 mm × 0.1 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)