Key Documents
GF19001562
Titanium-vanadium-chromium-aluminum alloy, Ti69V15Cr13Al3
foil, 50 x 50mm, 0.038mm thickness, annealed, light tight (lt)
Synonim(y):
TJ110350
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
opis
light tight (lt)
Postać
annealed (
quarter hard)
foil (
quarter hard)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 190-015-62
rozmiar × grubość
50 mm × 50 mm × 0.038 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)