GF18067305
Nickel/Iron
wire, Ni 90%/Fe 10%, 0.5 mm diameter, length 1 m, temper as drawn
Synonim(y):
NJ235140
About This Item
Polecane produkty
Postać
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 180-673-05
Długość
1 m
średnica
0.5 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)