GF66534958
Nickel/Iron/Molybdenum
wire, Ni80%/Fe15.5%/Mo 4.5%, length 100 m, 0.5 mm diameter, temper as drawn
Synonim(y):
NJ275140
About This Item
Kod UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 665-349-58
Długość
100 m
średnica
0.5 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)