Kluczowe dokumenty
GF93309161
Iron/nickel
powder, Fe58%/Ni42%, 45 max. part. size (micron), weight 200 g, condition atomized
Synonim(y):
FE136011
About This Item
Kod UNSPSC:
11171604
NACRES:
NA.23
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 933-091-61
masa
200 g
maks. wielk. cząst.
45 (micron)
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Organy docelowe
Respiratory Tract,Skin
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)