Kluczowe dokumenty
GF16698033
Stainless Steel - AISI 316L alloy, FeCr18Ni10Mo3
100m wire, 0.25mm diameter, as drawn
Synonim(y):
FF215125
About This Item
Kod UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 166-980-33
dł. × śr.
100 m × 0.25 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)