Kluczowe dokumenty
GF77133090
Polyimide
(PI), tube, outside diameter 0.30mm, L 1000 mm, wall thickness 0.025 mm
Synonim(y):
IM307030
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Formularz
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 771-330-90
Długość
1000 mm
grubość ścianki
0.025 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)