GF13750006
Aluminum/Silicon
foil, Al 99%/Si 1%, thickness 0.075 mm, size 25 × 25 mm, temper as rolled
Synonim(y):
AL050520
About This Item
Kod UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Próba
≥99%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 137-500-06
rozmiar
25 × 25 mm
grubość
0.075 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF13750006-2EA | 4061821123671 |
GF13750006-10EA | 4061821123657 |
GF13750006-1EA | 4061821123664 |
GF13750006-5EA | 4061821123688 |