Key Documents
GF58607950
Quartz - fused
tube, outside diameter 1.0 mm, length 60 mm, wall thickness 0.25 mm
Synonim(y):
SI617028
About This Item
Kod UNSPSC:
11101503
NACRES:
NA.23
Postać
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 586-079-50
Długość
60 mm
śr. zewn.
1.0 mm
grubość ścianki
0.25 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com