GF12424979
Stainless Steel - AISI 321 alloy, FeCr18Ni9Ti
200mm tube, 1.60mm outside diameter, 0.55mm wall thickness, 0.5mm inside diameter, hard
Synonim(y):
FE217160
About This Item
Kod UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 124-249-79
dł. × grubość
200 mm × 0.55 mm
śr. zewn. × śr. wewn.
1.60 mm × 0.55 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF12424979-1EA | 4061825423562 |
GF12424979-2EA | 4061829949938 |
GF12424979-10EA | 4061829919368 |
GF12424979-20EA | 4061829980702 |
GF12424979-5EA | 4061831001235 |